Learn More
Osmium 99.9%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10045483
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-04-2
Formula molecolare Os
Molecular Weight (g/mol) 190.23
Numero MDL MFCD00011147
InChI Key SYQBFIAQOQZEGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ion, metallic, osmium, elemental, unii-2e7m255opy, os4, osmio, hydrido, hydride, atom, powder
PubChem CID 23937
ChEBI CHEBI:30687
IUPAC Name osmium
SMILES [Os]
Specifica
Materiale o nome chimico Osmium
Colore Black
Punto di fusione 3045.0°C
Punti di ebollizione 5027.0°C
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula lineare Os
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 6988
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Forma Powder