Learn More
Orthophosphoric Acid, 85+%, for Electronic Use, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10102060 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Flacone in vetro rivestito in plastica
Dimensione della confezione:
2.50L
Specifica
Punti di ebollizione 158°C
Punto di fusione 21°C
CAS 7664-38-2
pH 2
Forma fisica Liquid
Quantità 2.5 L
Formula molecolare H3O4P
Numero MDL 11340
Sinonimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
InChI Key NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)(O)O
IUPAC Name acido fosforico
Molecular Weight (g/mol) 97.994
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Imballaggio Flacone in vetro rivestito in plastica
Pressione del vapore 2 hPa at 20°C
Densità Vapor Density: 3.4
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphoric acid, 85+% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Orthophosphoric acid