Learn More
Thermo Scientific™ Orion Star™ A326 pH/Dissolved Oxygen Portable Multiparameter Meter
BIOPHARMA
Accurately measure pH, dissolved oxygen and temperature with our pH/DO/RDO portable meter for high performance in challenging field tests.
1336.65€ - 2311.50€
Specifica
Uscite USB, RS232
Adattatore CA Universal 50-60 Hz, 100-240 VAC power adapter (sold separately, Cat. No. 1010003)
Precisione (barometro) ±6mmHg
Precisione (mV) ±0.2 mV or ±0.05% of reading whichever is greater
Precisione (pH) ±
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Prezzo Quantità e disponibilità  
11691479
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
STARA3260
Portable Meter
1336.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
11601489
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
STARA3265
Portable Meter Kit
2311.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Orion Star™ A326 pH/Dissolved Oxygen Portable Multiparameter Meter