Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Filling Solutions
Enhance the performance and extend the life of your ion selective electrodes with these ISE filling solutions.
74.47€ - 160.80€
Specifica
Tipo Ion Selective Electrode Filling Solution
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Quantità Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Da utilizzare con (apparecchiatura) Prezzo Quantità e disponibilità  
12084502
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
900010
5 x 60 mL Sodium ISE
148.74€
pezzi 5
12048882
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900012
5 x 60 mL Sodium ISE (Low Sodium)
150.75€
pezzi 5
11727797
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900017
5 x 60 mL Chloride ISE
107.54€
pezzi 5
11762787
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900018-WA
5 x 60 mL Ammonium ISE
148.74€
pezzi 5
12074502
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900046
5 x 60 ml Elettrodi ionoselettivi Orion Thermo Scientific
122.61€
pezzi 5
12054502
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
900061
5 x 60 mL Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes, Calcium ISE, Fluoride ISE, Sulfide ISE
124.82€
pezzi 5
11854333
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
900062
5 x 60 mL Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes, Cyanide ISE, Lead ISE, Silver/Sulfide ISE
122.61€
pezzi 5
11956079
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900063
5 x 60 mL Bromide ISE, Cupric ISE, Iodide ISE
120.60€
pezzi 5
11737797
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900065
5 x 60 mL Potassium ISE
127.64€
pezzi 5
11747797
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
900067
5 x 60 mL Silver ISE
160.80€
pezzi 5
11717677
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
950202
60 mL Carbon Dioxide ISE
101.51€
60mL
12024502
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
951202
60 ml Elettrodi ionoselettivi Orion Thermo Scientific
86.63€
60mL
12871521
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
951209
60 mL Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes
86.63€
Pezzo
10368883
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
951209
60 mL Thermo Scientific Orion Ion Selective Electrodes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
™™ These solutions are specially formulated to work with the recommended ion selective electrodes and prevent electrode interferences from filling solution.
Features:
  • Filling/maintenance solutions are for use with Thermo Scientific™ Orion™ Ion Selective Electrodes (ISE)
  • Optimum Result™ ISE filling solutions are specially designed for the Ionplus™ series ion selective electrodes
Ordering Information:
  • Packaged as set of five 2 oz. (5 x 60mL) bottles, except Cat. No. 951209, 951202 and 950202 packaged as one 2 oz. (60mL) bottle and Cat. No. 954602 packaged as one 1.6 oz. (50mL) bottle
Note:
The following part number has been changed due to a recent system upgrade:
Old Part Number: 900018
New Part Number: 900018-WA
Please use the new part number when placing an order or requesting a quote. The old and new part numbers are interchangeable on Certificate of Analysis and Material Safety Data Sheet (MSDS) files.
Warranty: Out of box
Specifica
Specifica
Ion Selective Electrode Filling Solution
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Sodium Reference Electrode Filling Solution 2M NH4Cl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ammonium chloride
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.