Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Adapter Cables
Convert an electrode with one connector to the required connector of another meter by using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Adapter Cables.
90.45€ - 234.17€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Ingresso misuratore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Ingresso misuratore Prezzo Quantità e disponibilità  
10274442
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
91CBNC
Screw Cap BNC
90.45€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11722867
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
91USRF
Screw Cap 2 mm Pin Tip
234.17€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Convert an electrode with one connector to the required connector of another meter by using the Thermo Scientific™ Orion™ Electrode Adapter Cables.
  • For use with meters that have BNC, US standard, certain LEMO, British, E DIN, Radiometer, 2mm reference pins or just a stripped lead inputs
  • Electrodes must have a US standard, screw cap, Karl Fisher, or BNC connectors
Warranty: Out of Box