Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Conductivity Standards and Solutions
Perform virtually any electrochemistry analysis with these conductivity standards and solutions. All conductivity standards are traceable to NIST™ standard reference materials.
Marca:  Thermo Scientific™ 011001
Codice prodotto. 10616453
  • 80.80€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensure optimal conductivity probe maintenance and performance with Thermo Scientific™ Orion™ Conductivity Standards and Solutions. Conductivity conditioning solutions, conductivity standards and TDS standards are available for use with your Orion™ 2 Cell Conductivity Probe or Orion™ DuraProbe™ 4 Cell Lab and Field Conductivity Probes. Use these solutions during calibration, cleaning and storage of your probes to help eliminate build-up on the conductivity electrode cell or bulb surface and to attain accurate, consistent readings.
Conductivity Standards
  • Traceable to NIST standard reference materials
  • Designed to meet all end user requirements, including laboratory grade and DIN standards
  • Conductivity standard temperature tables are programmed into Thermo Scientific Orion meter software for use with the automatic calibration feature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Conductivity Conditioning Solution
Yes
11.5
Conductivity Probes (011050MD, 011050A and 011050)
Conditioning Solution
60 mL
Bottle
980 kg/m3
Light Green
100°C
Soluble
Conductivity Standard
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Conductivity Conditioning Solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: edisonite
Certificati
Promozioni
Promozioni
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.