Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Ion Selective Electrodes
Measure calcium ions in aqueous solutions simply, accurately and economically.
299.98€ - 1316.55€
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10587211
|
Thermo Scientific™
932001 |
None | Misuratori ISE | Elettrodo ionoselettivo combinato |
299.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12033363
|
Thermo Scientific™
9320BN |
BNC | Orion 900100, Module 932001 | Half-Cell Calcium Electrode | N/A | ||||
10599701
|
Thermo Scientific™
972001 |
None | Misuratori ISE | Elettrodo ionoselettivo combinato |
311.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11986089
|
Thermo Scientific™
9720BNWP |
BNC (Waterproof) | ISE Meter, Module 972001 | Elettrodo ionoselettivo combinato |
997.12€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Measure calcium in aqueous solutions simply, accurately and economically with Thermo Scientific™ Orion™ Calcium Electrodes.
Features:
- 9720BNWP is a combination electrode with a Sure-Flow™ junction. When conventional electrode junctions clog, the Sure-Flow junction can be opened and flushed clean simply by pressing the cap. To be used with module 972001.
Solutions required:
- Standards
- 922006 0.1 M CaCl2 calcium standard, 475 mL bottle
- 923206 100 ppm calcium as CaCO3 standard,475 mL bottle
- ISA
- 932011 ISA for calcium measurements, 475 mL bottle
- Electrode fill solution
- 900061 Optimum Results A electrode filling solution, 5 x 60 mL bottles
- 900011 4 M KCl saturated with Ag/AgCl filling solution, 5 x 60 mL bottles
Items included with:
- 900061 Optimum Results A electrode filling solution.60 mL 1 bottle
- 972001 97 series sensing module for 9720BNWP. Qty 2
Warranty period:
- Electrode: 12 months from date of purchase
- Module: 6 months from date of purchase