Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration™ 500 Autosampler Accessories
Maintain automated sample analysis with accessories for our legacy autosampler.
Marca:  Thermo Scientific™ ASB150
Codice prodotto. 10150971
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Maintain automated sample analysis with accessories for the legacy Thermo Scientific™ Orion™ AutoTration 500 Autosampler. With a choice of 48- and 28-position racks, this products offers flexibility with interchangeable racks to accommodate sample size and volume.
  • Interchangeable racks to accommodate sample size and volume
  • Choice of 48- and 28-position racks
  • Beaker sizes of 45-, 50- and 150-mL
  • Replacement electrode holders for each model
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
150 mL beakers
Autosampler 150 mL plastic beakers, 50 pack
Titrator Accessories
50 beakers (150 mL)