Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents
Minimize the risks of improper measurement and contamination with these chemistry reagents, which are contained in self-filling vials.
Marca:  Thermo Scientific™ AC4070
Codice prodotto. 11772208
  • 58.29€ / 30 tests
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Minimize the risks of improper measurement and contamination with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, which are contained in self-filling vials. Use these reagents with the Orion™ AQUAfast AQ4000 colorimeter to simplify sample preparation and tests. The auto-test ampoules contain a pre-measured amount of liquid reagent and easily fill with the correct volume of sample for simple and fast sample and reagent mixing. Each ampoule contains an Auto-ID barcode that is read by the AQ4000 colorimeter and used to automatically identify the test parameter and initiates the test.
  • No. of test: 30
  • Consistency and reproducibility improved with AQUAfast ampoules and an AQ4000 meter
  • Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminates measurement errors
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Chlorine
Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter
30 Auto-ID Ampoules
Colorimetric water and wastewater testing equipment
0.4 to 5 mg/L Cl2
30 Ampoules
Ampoule
AQUAfast chlorine (free & total) Auto-ID ampoules, 30 pack
DPD
AQUAfast Zero Vial Auto-Test Kit (Cat. No. AQ4ZER)
Drinking Water: Standard Methods 4500-Cl G / ATP EPA-approved Orion Method AC4070; Wastewater: Standard Methods 4500-Cl G-2000 / ATP EPA-approved Orion Method AC4070 (total)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Chlorine (Free & Total)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: acetone
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.