Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents
Minimize the risks of improper measurement and contamination with these chemistry reagents, which are contained in self-filling vials.
Marca: Thermo Scientific™ AC4099
Descrizione
Minimize the risks of improper measurement and contamination with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ IV Chemistry Reagents, which are contained in self-filling vials. Use these reagents with the Orion™ AQUAfast AQ4000 colorimeter to simplify sample preparation and tests. The auto-test ampoules contain a pre-measured amount of liquid reagent and easily fill with the correct volume of sample for simple and fast sample and reagent mixing. Each ampoule contains an Auto-ID barcode that is read by the AQ4000 colorimeter and used to automatically identify the test parameter and initiates the test.
- No. of test: 30
- Consistency and reproducibility improved with AQUAfast ampoules and an AQ4000 meter
- Thermo Scientific™ Auto-ID™ eliminates measurement errors
Specifica
Chlorine Dioxide | |
Orion AQUAfast AQ4000 Colorimeter | |
30 Auto-ID Ampoules | |
Colorimetric water and wastewater testing equipment | |
0.8 to 11 mg/L ClO2 | |
30 Ampoules |
Ampoule | |
AQUAfast chlorine dioxide Auto-ID ampoules, 30 pack | |
DPD | |
AQUAfast Zero Vial Auto-Test Kit (Cat. No. AQ4ZER) | |
Drinking Water: Standard Methods 4500 ClO2 D |
Sicurezza e movimentazione
- Chlorine Dioxide
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: acetone
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.