Learn More
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11712238
|
Thermo Scientific™
AC2002 |
Alkalinity | 100 Alkalinity-M Tablets |
29.85€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11782218
|
Thermo Scientific™
AC2027 |
Aluminum | Set of 2: 50 Aluminum No 1 Tablets, 50 Aluminum No |
50.55€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15119192
|
Thermo Scientific™
AC4P27 |
Aluminum |
189.95€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11752218
|
Thermo Scientific™
AC2012 |
Ammonia | Set of 2: 50 Ammonia No 1 Tablets, 50 Ammonia No 2 |
32.86€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15109192
|
Thermo Scientific™
AC2035 |
Reagent Tablet | Bromine |
29.15€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11772218
|
Thermo Scientific™
AC2017 |
Chloride | Set of 2: 50 Chloride T1 Tablets, 50 Chloride T2 T |
28.34€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11702248
|
Thermo Scientific™
AC2099 |
Chlorine Dioxide | 100 DPD No 1 Tablets |
24.77€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11752238
|
Thermo Scientific™
AC2071 |
Chlorine | 100 DPD No 1 Tablets |
23.12€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11732228
|
Thermo Scientific™
AC2070 |
Chlorine | Set of 2: 50 DPD No 1 Tablets, 50 DPD No 3 Tablets |
21.42€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11762238
|
Thermo Scientific™
AC2072 |
Chlorine | 100 DPD No 4 Tablets |
25.33€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15149192
|
Thermo Scientific™
AC3072 |
Chlorine, Sodium Chlorate |
83.21€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11792218
|
Thermo Scientific™
AC2029 |
Copper | Set of 2: 50 Copper No 1 Tablets, 50 Copper No 2 Tablets |
44.72€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11722228
|
Thermo Scientific™
AC2065 |
Zinc | Set of 2: 50 Copper/Zinc LR Tablets, 50 EDTA Table |
40.50€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11792238
|
Thermo Scientific™
AC2098 |
Cyanuric Acid |
41.51€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15139192
|
Thermo Scientific™
AC3032T |
Metallphthalein Method |
76.38€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11782188
|
Thermo Scientific™
AC2030 |
Hydrazine | Kit: Hydrazine Powder, Spoon |
52.86€
pezzi 30 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11772238
|
Thermo Scientific™
AC2078 |
Iron | 100 Iron LR Tablets |
44.82€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11702228
|
Thermo Scientific™
AC2055 |
Manganese | Set of 2: 50 Manganese LR1 Tablets, 50 Manganese L |
69.04€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11732218
|
Thermo Scientific™
AC2007 |
Nitrate | 50 x Nitrite HR No. 1 Tablets, 50 x Nitrite HR No. 2 Tablets |
34.87€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11722238
|
Thermo Scientific™
AC2046 |
Nitrite | 100 Nitrite LR Tablets |
37.69€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11732238
|
Thermo Scientific™
AC2048 |
Ozone | 100 Indigo Blue Tablets |
63.92€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11702238
|
Thermo Scientific™
AC2001 |
pH | 100 Phenol Red Tablets |
25.23€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11742228
|
Thermo Scientific™
AC2095-WA |
Phosphate | Set of 2: 50 Phosphate No 1 LR Tablets, 50 Phosphate No 2 LR Tablet |
22.01€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11752228
|
Thermo Scientific™
AC2096 |
Phosphate | Set of 2: 50 Phosphate No 1 HR Tablets, 50 Phosphate No 2 HR Tablets |
25.23€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11712228
|
Thermo Scientific™
AC2060 |
Silica | Set of 2: 50 Silica No 1 Tablets, 50 Silica No 2 T |
52.36€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11742238
|
Thermo Scientific™
AC2061 |
Silica | 100 Silica Phosphate Removal Tablets |
41.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11782238
|
Thermo Scientific™
AC2082 |
Sulfate | 100 Sulfate Tablets |
30.45€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11762218
|
Thermo Scientific™
AC2016 |
Sulfide | Set of 2: 100 Sulfide No 1 Tablets, 100 Sulfide No 2 |
87.13€
pezzi 50 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Choose the reagent tablets you need for Orion™ AQUAfast colorimeters and Thermo Scientific™ Orion™ AquaMate Vis and UV-Vis spectrophotometers with Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast II Chemistries Test Kits. These convenient, rapidly dissolving tablets can be precisely added to samples without leaving residual reagent in the packaging and are very stable for long shelf life accessibility. Tablet reagents measure alkalinity, aluminum, ammonia, boron, chloride, chlorine, chlorine dioxide, copper, DEHA, hardness, hydrazine, hydrogen peroxide, iron, manganese, nitrate, nitrite, ozone, pH, phosphate, potassium, silica, sulfate, sulfide and zinc.
- For use with: Orion AQUAfast AQ4000, Orion AQUAfast AQ3070, Orion AQUAfast AQ3700 and discontinued Orion AQ2 series meters and othercolorimeters
- No. of tests: 50 to 100
Warranty: Out of box
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.