Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Single Junction Epoxy Bodied pH/ATC Triode™
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti.
235.17€ - 422.10€
Specifica
Temperatura (sistema metrico) operativa 0°C to 80°C
Da utilizzare con (applicazione) The Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-in-1 pH/automatic temperature compensation probe has a low maintenance gel filled electrode with built-in ATC.For field or plant use.
Materiale Resina epossidica
Intervallo di pH 0 to 14
Descrizione Triode pH/ATC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Lunghezza (sistema metrico) cavo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Lunghezza (sistema metrico) cavo Prezzo Quantità e disponibilità  
10212401
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9107BN
BNC 1 m
235.17€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10590533
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9107BNMD
BNC (Waterproof) 1.5 m
403.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
11792817
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9107WLMD
BNC (Waterproof) 6 m
422.10€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
10204728
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9107WMMD
BNC (Waterproof) 3 m
260.30€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11712827
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9107WP
E DIN Waterproof 1 m
385.92€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 07-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La sonda per pH con compensazione automatica della temperatura Thermo Scientific™ Orion™ 9107BN Triode™ 3-in-1 è tanto versatile da essere indicata per l'utilizzo sia sul campo che in impianti. Contiene un elettrodo con riempimento in gel, a bassa manutenzione con ATC integrata.
Caratteristiche:
  • Materiale: corpo in resina epossidica a garanzia di robustezza
  • Intervallo pH: da 0 a 14
  • Intervallo di temperatura: da 0 ° a 90 °C
  • Tipo di riferimento: Giunzione Ag/AgCl: stoppino
  • Il prodotto è dotato di un sistema di riferimento interno sigillato di tipo Ag/AgCl
Prodotto consigliato per l'impiego con:
9107BN & 9107WP = ATC per Orion A/A+ modelli 210, 230, 250, 410, 420, 520, 525, 710, 720 e 920
9107BNMD, 9107WMMD, 9107WLMD = ATC per Orion STAR A111, STAR A121, STAR A211, STAR A221, STAR A321, Dual Star e Versa Star
Dimensioni:
110 x 12 mm, diametro del tappo: 16 mm
Garanzia: 6 mesi dalla data di acquisto dell'acquirente o 12 mesi dalla data di spedizione del rivenditore, la prima data delle due.
Specifica
Specifica
0°C to 80°C
Resina epossidica
Triode pH/ATC
12 mm
Stoppino
120 mm
32°F to 176°F
The Thermo Scientific Orion 9107BN Triode 3-in-1 pH/automatic temperature compensation probe has a low maintenance gel filled electrode with built-in ATC.For field or plant use.
0 to 14
0.47 in.
16 mm
4.7 in.
Ag/AgCl
Documenti
Product Certifications
Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.