Learn More
Thermo Scientific™ Orion™Single Junction Glass Bodied Combination pH Electrode
Capture accurate measurements of a variety of samples types, including solvents, with Orion™ glass body pH electrodes.
173.84€ - 242.21€
Specifica
Giunzione Ceramica
Materiale Corpo in vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Temperatura (sistema metrico) operativa °°
Riferimento interno Ag/AgCl
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipi di connettore Prezzo Quantità e disponibilità  
10421741
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
9102BNWP
BNC impermeabile
242.21€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10273061
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
9102SC
Screw Cap Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Orion™ Silver Chloride Refillable Electrodes provide reliable and accurate measurements of routine samples. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for general purpose samples.
Orion™ Single Junction Electrodes provide a reliable option for routine pH measurement. These silver chloride electrodes are available in a variety of styles and provide accurate measurements of typical samples.
Solutions required 
Electrode fill solution
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
910001     pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
910168     pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
910104     pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
910105     pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
910686     pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910107     pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL 
910918     pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910110     pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
910112     pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
910199     Standard All-in-One pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each, pH
                 electrode storage solution, 475ml, and 12 mm electrode storage bottle
pH cleaning solution kit
900020     Cleaning solution A and C, 30 ml each. B and D, 60 ml each
Items included with
900011     4M KCl with Ag/AgCl filling solution 60mL 1 bottle
Warranty period
12 months from date of purchase
Specifica
Specifica
Ceramica
0 to 14
Ag/AgCl
Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH, Cat. N. 910001. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire la camera di riferimento e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire il bulbo di misura e la giunzione di riferimento con il cappuccio protettivo, guaina o bottiglia di conservazione contenente poche gocce di soluzione di conservazione. Prima di restituire l'elettrodo da usare, prepararlo come nuovo elettrodo.
4.7 in.
120 mm
0.47 in.
16 mm
Corpo in vetro
°°
Da 92 a 102%
°°
39 in.
1 m
12 mm