Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Thin Stem Glass Bodied Combination pH Electrode
Top-performance, semi-micro pH electrodes to measure samples as small as 0.2 mL.
347.73€ - 504.00€
Specifica
Descrizione | Punta semi micro |
---|---|
Giunzione | Ceramica |
Materiale | Corpo in vetro |
Intervallo di pH | 0 to 14 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10191061
|
Thermo Scientific™
8103BN |
BNC |
347.73€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10589511
|
Thermo Scientific™
8103SC |
Tappo a vite | N/A | ||||||
Descrizione
electrode storage solution, 475 ml, pH electrode cleaning solution C, 30 ml and 12 mm electrode
storage bottle
Specifica
Punta semi micro | |
Corpo in vetro | |
°° | |
3M KCl | |
0.01 | |
°° | |
165 mm |
Ceramica | |
0 to 14 | |
<0.002 pH/giorno | |
ROSS | |
Per garantire una risposta rapida e un flusso libero attraverso la giunzione, il bulbo di misura e la giunzione di riferimento non devono asciugarsi. Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH ROSS, Cat. N. 810001. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire la camera di riferimento e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire il bulbo di misura e la giunzione di riferimento con il cappuccio protettivo, guaina o bottiglia di conservazione contenente poche gocce di soluzione di conservazione. | |
6.5 pollici | |
16 mm |
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione.