Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS™ Glass Bodied Combination pH Electrode
Capture accurate measurements of a variety of sample types, including solvents, with Thermo Scientific™ Orion™ glass body pH electrodes.
Marca:  Thermo Scientific™ 8102BN
266.38 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10615261
  • 280.40€ / Pezzo
Quality Analysis and Quality Control Testing
Usa il codice promozionale 24140 al momento della conferma dell'ordine
Visualizza le promozioni disponibili
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Orion™ ROSS Refillable Electrodes provide optimum accuracy and stability while having the additional advantages of a double junction design. They are available in chemically resistant glass bodies and best suited for use in strong acids/bases, pH > 12 or pH < 2, food & cosmetic emulsions, pure water and slurries.
Orion™ ROSS Electrodes provide rapid accuracy and temperature response which goes hand in hand with the excellent stability of this reference system. Compatible with samples containing organic compounds, Tris buffers, enzymes, proteins, heavy metals, and other compounds.
Solutions required 
Electrode fill solution
810007     ROSS pH electrode fill solution, 5 x 60 mL bottles
Electrode storage solution
810001     ROSS pH electrode storage solution, 475 mL bottle
pH buffers
910168     pH 1.68 buffer, NIST traceable, 475 mL
910104     pH 4.01 buffer, color coded red, NIST traceable, 475 mL
910105     pH 5.00 buffer, color coded orange, NIST traceable, 475 mL
910686     pH 6.86 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910107     pH 7.00 buffer, color coded yellow, NIST traceable, 475 mL 
910918     pH 9.18 buffer, DIN standard, NIST traceable, 475 mL
910110     pH 10.01 buffer, color coded blue, NIST traceable, 475 mL
910112     pH 12.46 buffer, NIST traceable, 475 mL
810199     All-in-One ROSS pH buffer kit, includes pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers, 475ml each ROSS pH
                 electrode storage solution, 475 ml, pH electrode cleaning solution C, 30 ml and 12 mm electrode
                 storage bottle
pH cleaning solution kit
900020     Cleaning solution A and C, 30 ml each. B and D, 60 ml each
Items included with 
810007     ROSS pH electrode fill solution 60 mL 1 bottle
Warranty period
12 months from date of purchase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
BNC
Corpo in vetro
°°
<0.002 pH/giorno
Standard pH Meter, BNC connector
ROSS
Conservazione per brevi periodi (fino a una settimana): Immergere l'elettrodo in soluzione per elettrodo pH ROSS, Cat. N. 810001 o soluzione di conservazione standard per elettrodo pH, Cat. N. 910001. Per prestazioni migliori dell'elettrodo, utilizzare soluzione di conservazione per elettrodo pH ROSS. Conservazione prolungata (più di una settimana): Riempire la camera di riferimento e chiudere bene il foro di riempimento. Coprire il bulbo di misura e la giunzione di riferimento con il cappuccio protettivo, guaina o bottiglia di conservazione contenente poche gocce di soluzione di conservazione. Prima di restituire l'elettrodo da usare, prepararlo come nuovo elettrodo.
4.72 in.
120 mm
0.47 in.
16 mm
Ceramica
0 to 14
Combination pH Electrode, BNC connector
3M KCl
Una bottiglia da 60 ml di soluzione di riempimento Orion ROSS e tappo per la bocchetta
0.01
°°
39.37 in.
1 m
12 mm
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Promozioni
Promozioni
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione.