Learn More
Thermo Scientific Chemicals Orcein, pure
Codice prodotto. 10490442
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
orcein, C28H24N2O7, CAS Number-1400-62-0, Natural Red 28, 25g, 0.98 to 1.18, 06, 885, Black-Purple to Brown, 500.51, Pure, GHS Signal Word: Warning, GHS H Statement: Harmful if swallowed. Causes serious eye irritation. Causes skin irritation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1400-62-0
Formula molecolare C28H24N2O7
Molecular Weight (g/mol) 500.507
Numero MDL MFCD00062310
InChI Key VPEASJIRGSVXBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Natural Red 28
PubChem CID 5386447
IUPAC Name 2,8-bis(2,4-dihydroxy-6-methylanilino)-1,9-dimethyldibenzofuran-3,7-dione
SMILES CC1=CC(=CC(=C1NC2=C(C3=C4C(=C(C(=O)C=C4OC3=CC2=O)NC5=C(C=C(C=C5C)O)O)C)C)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico orcein
Rapporto di assorbimento 0.98 to 1.18
Beilstein 06, 885
Indice di Merck 15, 6958
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 575 to 582nm
Peso formulazione 500.51
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Black/Purple to Brown
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Orcein
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/