Learn More
OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase, Fisher BioReagents™
72.45€ - 148.40€
Specifica
Concentrazione 200 U/μL
Colore Colorless
pH 8.3
Da utilizzare con (applicazione) Generation of labeled cDNA probes for microarrays, synthesis of cDNA for cloning and expression, analysis of RNA by primer extension, DNA labeling, optimum activity at 42°C, incorporates modified Nucleotides
Tampone di conservazione OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer 5X : Tris HCl 250mM (8.3 pH at 25°C), KCl 250mM, MgCl2 20mM, DTT 50mM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12827162
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP8104-1
5000 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
12837162
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP8104-5
25,000 U Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
OPTIZYME™ M-MuLV RT is a genetically modified MLV RT that possesses RNA- and DNA-dependent polymerase activity.
Applications and Features:
  • OPTIZYME M-MLV RT is used for efficient first strand cDNA synthesis for RT-PCR and real-time RT-PCR (up to 13kb)
  • Generation of labeled cDNA probes for microarrays
  • Synthesis of cDNA for cloning and expression
  • Analysis of RNA by primer extension
  • DNA labeling
  • Optimum activity at 42°C (active up to 50°C)
  • Incorporates modified nucleotides (e.g., Cy3-, Cy5-, rhodamine-, aminoallyl-, fluorescein-labeled nucleotides)
Supplied with:
5X OPTIZYME M-MLV RT Buffer: 250mM Tris-HCl (pH 8.3 at 25°C), 250mM KCl, 20mM MgCl2, 50mM DTT
Source: E. Coli cells with a cloned fragment of the pol gene encoding Moloney Murine Leukemia Virus reverse transcriptase
Quality Control:
  • Endo-, exodeoxyribonuclease, phosphatase and ribonuclease-free
  • Functionally tested in first strand cDNA and RT-PCR
Specifica
Specifica
200 U/μL
8.3
OPTIZYME™ M-MLV RT Buffer 5X : Tris HCl 250mM (8.3 pH at 25°C), KCl 250mM, MgCl2 20mM, DTT 50mM
E. coli cells with a cloned fragment of the pol gene encoding Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase
Liquid
Colorless
Generation of labeled cDNA probes for microarrays, synthesis of cDNA for cloning and expression, analysis of RNA by primer extension, DNA labeling, optimum activity at 42°C, incorporates modified Nucleotides
-20°C
OPTIZYME™ M-MLV Reverse Transcriptase
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • OPTIZYME