Learn More
OPTIZYME™ AluI, Fisher BioReagents™
Marca:  Fisher BioReagents BP8015-1
Codice prodotto. 11904782
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
5'...A G^C T...3'
3'...T C^G A...5'
Supplied with: 10X OPTIZYME Buffer 4
Conditions for 100% Activity:
  • 1X OPTIZYME Buffer 4: 33mM Tris-acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Mg-acetate, 66mM K-acetate and 0.1mg/ml BSA
  • Incubate at 37°C
Enzyme Activity in OPTIZYME buffers:
  • Buffer 1: 50 - 100%
  • Buffer 2: 0 - 20%
  • Buffer 3: 0 - 20%
  • Buffer 4: 100%
  • Buffer 5: 0 - 20%
Storage Buffer:
  • 10mM Tris-HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1 mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton X-100, 0.2mg/ml BSA and 50% (v/v) glycerol
  • Ligation and Re-cleavage:
  • More than 95% of the DNA fragments can be ligated and re-cut after a 50-fold over-digestion with AluI
  • Methylation Effects:
  • Dam: Never overlaps - no effect
  • Dcm: Never overlaps - no effect
  • CpG: Never overlaps - no effect
  • EcoKI: Never overlaps - no effect
  • EcoBI: May overlap - blocked
    • 5'...TGm6AGCT(N)5 TGCT...3'
  • 3'...AC TCGA(N)5 m6ACGA...5'
  • (Cleavage is blocked)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    10 U/μL
    37°C
    >95% of DNA fragments can be ligated and re-cut after 50-fold over-digestion with AluI
    Keep container tightly closed
    AG.CT
    Liquid
    25 to 50% Water, >50% Glycerin
    7.4
    10mM Tris HCl (pH 7.5 at 25°C), 50mM KCl, 1mM DTT, 0.1mM EDTA, 0.15% Triton™ X-100, 0.2mg/mL BSA, 50% Glycerol
    600 U
    Alul
    Suggerimenti di prodotto
    Suggerimenti di prodotto
    Videos
    Sicurezza e movimentazione
    Sicurezza e movimentazione
    Identificativo prodotto
    • OPTIZYME