Learn More
Corning™ LSE™ Optional Head
For use with various sizes of tubes.
48.86€ - 92.67€
Specifica
Product Type | Optional Head |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Corning™ LSE™ Vortex Mixer |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11981981
|
Corning™
480107 |
2 x 50 mL Tubes |
92.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11961981
|
Corning™
480105 |
12 x 1.5 to 2 mL Tubes |
48.86€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11971981
|
Corning™
480106 |
4 x 15 mL Tubes |
92.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
This is an optional head for tubes, held horizontally, for use with Corning™ LSE™ Vortex Mixer.Specifications
Optional Head | |
Corning™ LSE™ Vortex Mixer |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Corning™ LSE™ Optional Head