Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ XLB GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 725850.30
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm | |
GC Capillary Column | |
Optima™ XLB | |
340°C to 360°C | |
30 m |
Ideal for Ion Trap and Quadrupole MS Detectors | |
0.25 mm | |
Gas Chromatography (GC) | |
0.25 μm | |
1 Each |