Learn More
Grant Instruments™ TC120 Series Heated Circulating Bath
Versatile mid-range Optima heated circulator and plastic tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Marca:  Grant Instruments™ TC120-P18
Codice prodotto. 12787819
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (TClamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Visual alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
18 L
16 L/min.
Yes
210 mbar
155 mm
589 mm
5.1 kg (tank)
DIN 12876
Ambient +5° to 99°C
TC120 Heated Circulator and P18 Bath
340 mm
180 mm
290 mm
120/230 V