Learn More
Grant Instruments™ TC120 Series Heated Circulating Bath
Versatile mid-range Optima heated circulator and plastic tank with comprehensive specification to suit most applications for precision temperature control.
Marca:  Grant Instruments™ TC120-P5
Codice prodotto. 12767819
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stability ±0.05ºC.
  • Clear, bright 4 digit LED display
  • Simple, intuitive user interface: dial and two function buttons.
  • Model available with/without clamp (TClamp)
  • Low-liquid detection (float switch)
  • Fixed over temperature
  • 2 point user calibration
  • Visual alarm
  • Integral pump for external circulation
  • Visual alarm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 L
16 L/min.
Yes
210 mbar
155 mm
323 mm
2.2 kg (tank)
DIN 12876
Ambient +5° to 99°C
TC120 Heated Circulator and P5 Bath
220 mm
180 mm
160 mm
120/230 V
Certificati
Promozioni
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis