Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC Capillary Column
Recommended for environmental analyses. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 624 GC Capillary Columns are high-performance, medium polar phase columns of 6% cyanopropyl-phenyl and 94% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography. Available in a range of diameters, lengths and film thicknesses.
605.00€ - 1155.00€
Specifica
Stationary Phase Optima™ 624
Tipo USP G43
Tipo GC Capillary Column
Da utilizzare con (applicazione) Gas Chromatography (GC)
Gamma di temperatura 280°C to 300°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Spessore pellicola Diametro (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10209891
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726787.30
30 m 0.32 mm 1.8 μm 0.5 mm
651.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
10795952
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726785.60
60 m 0.25 mm 1.4 μm 0.4 mm
1050.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
10441092
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726785.30
30 m 0.25 mm 1.4 μm 0.4 mm
605.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
10506541
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726787.50
50 m 0.32 mm 1.8 μm 0.5 mm
1090.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
10506701
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726787.60
60 m 0.32 mm 1.8 μm 0.5 mm
1155.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Medium polar phase composed of 6% cyanopropyl-phenyl / 94% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography.
  • Recommended for environmental analyses
  • Similar phases: HP-624, HP-VOC, DB-624, DB-VRX, SPB-624, CP-624, Rtx-624, Rtx-Volatiles, 007-624, BP624, VOCOL
  • Each column is individually tested and supplied with test certificate
  • Maximum temperature 280°C for isothermal operation, 300°C for short isotherms in a temperature program
Specifica
Specifica
Optima™ 624
GC Capillary Column
280°C to 300°C
G43
Gas Chromatography (GC)
1 Each