Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 5 HT GC Capillary Column
431.00€ - 744.00€
Specifica
Stationary Phase | Optima™ 5 HT |
---|---|
Tipo USP | G27, G36 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ideal for MS Detectors, can be Rinsed with Solvents |
Tipo | GC Capillary Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12718152
|
Macherey-Nagel™
726102.15 |
15 m | 0.25 mm | 0.1 μm |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12758152
|
Macherey-Nagel™
726106.15 |
15 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
431.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12738152
|
Macherey-Nagel™
726104.15 |
15 m | 0.32 mm | 0.1 μm |
444.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12707710
|
Macherey-Nagel™
726108.15 |
15 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
444.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12768152
|
Macherey-Nagel™
726106.30 |
30 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
697.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12728152
|
Macherey-Nagel™
726102.30 |
30 m | 0.25 mm | 0.1 μm |
697.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12717710
|
Macherey-Nagel™
726108.30 |
30 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
744.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12748152
|
Macherey-Nagel™
726104.30 |
30 m | 0.32 mm | 0.1 μm |
744.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Specifica
Optima™ 5 HT | |
Ideal for MS Detectors, can be Rinsed with Solvents | |
Gas Chromatography (GC) | |
1 Each |
G27, G36 | |
GC Capillary Column | |
380°C to 400°C |