Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS Capillary Columns for GC
Features ultra-low bleed characteristics with high temperature stability. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 35 MS Capillary Columns for GC are chemically bonded, cross-linked silarylene phase columns with unique selectivity in the mid-polar region and excellent tubing surface deactivation.
697.00€ - 1335.00€
Specifica
Stationary Phase | Optima™ 35 MS |
---|---|
Tipo USP | G42 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Recommended for Ion Trap Detectors |
Tipo | GC Capillary Column |
Temperatura max | For isothermal operations: 360°C, Short isotherm in temperature program: 370°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12432840
|
Macherey-Nagel™
726154.30 |
30 m | 0.25 mm | 0.4 mm |
697.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12452840
|
Macherey-Nagel™
726157.30 |
30 m | 0.32 mm | 0.5 mm |
744.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12442840
|
Macherey-Nagel™
726154.60 |
60 m | 0.25 mm | 0.4 mm |
1205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
12462840
|
Macherey-Nagel™
726157.60 |
60 m | 0.32 mm | 0.5 mm |
1335.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
GC capillary column packed with chemically bonded, cross-linked silarylene phase with selectivity according to 35% phenyl / 65% methyl-polysiloxane. It is a medium polar phase with very low bleeding and excellent deactivation. Unique selectivity in the mid-polar region.
- Increased selectivity spectrum and compatible with ion-trap detectors
- No CN-groups in the polymer, so there are no limits for the use of ECD and NPD-detectors
- Temperature stability up to 370°C for a longer column lifetime and shorter retention times
- Excellent tubing surface deactivation for reliable quantification of samples, even at ultra-trace levels
- Lowest column bleed for reduced contamination and improved detectability of solutes
- Similar phases: DB-35 MS, HP-35, SPB-35, Rtx-35, 007-35, BPX-35, MDN-35, AT-35 MS, ZB-35, OV-11, VF-35 MS
Specifica
Optima™ 35 MS | |
Recommended for Ion Trap Detectors | |
For isothermal operations: 360°C, Short isotherm in temperature program: 370°C | |
0.25 μm |
G42 | |
GC Capillary Column | |
PCBs Analysis, Ultra Trace Analyses, EPA Methods, Pesticide Analysis, PCBs, Food and Drug Analysis | |
1 Each |