Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 MS Accent GC Capillary Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 725806.30
Codice prodotto. 12412820
  • 820.00€ / Pezzo
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
0.4 mm
GC Capillary Column
Optima™ 1 MS Accent
Gas Chromatography (GC)
0.5 μm
1 Each
Ideal for Ion Trap and Quadrupole MS Detectors
0.25 mm
G1, G2, G38
360°C
30 m