Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.8mm O.D.
Designed for separation of components according to boiling points. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.8mm O.D. are non-polar phase columns with 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography. Available in a range of lengths and film thicknesses.
348.00€ - 1160.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Tipo GC Capillary Column
Visualizza altre specifiche
Prodotti 14
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola Gamma di temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola Gamma di temperatura Prezzo Quantità e disponibilità  
10649191
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726529.15
15 m 1 μm 320°C to 340°C
420.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10318211
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726529.25
25 m 1 μm 320°C to 340°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10566851
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726529.10
10 m 1 μm 320°C to 340°C
348.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10286941
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726529.30
30 m 1 μm 320°C to 340°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10449741
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726519.25
25 m 0.5 μm 320°C to 340°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10023001
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726519.30
30 m 0.5 μm 320°C to 340°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10052831
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726521.25
25 m 2 μm 320°C to 340°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10226561
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726521.30
30 m 2 μm 320°C to 340°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
15102105
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726521.50
50 m 2 μm 320°C to 340°C
1160.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10706142
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726926.10
10 m 5 μm 300°C to 320°C
348.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10368641
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726926.25
25 m 5 μm 300°C to 320°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10165181
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726926.30
30 m 5 μm 300°C to 320°C
749.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10601502
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726926.50
50 m 5 μm 300°C to 320°C
1160.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
10459741
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
726521.10
10 m 2 μm 320°C to 340°C
348.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Nonpolar phase composed of 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography.
  • Thick film columns (≥3μm film) are especially recommended for solvent analysis
  • Similar phases: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Each column is individually tested and supplied with test certificate
  • Maximum temperatures:
    • Columns with films <3μm: 320°C for isothermal operation, 340°C for short isotherms in a temperature program
    • Columns with films >3μm: 300°C for isothermal operation, 320°C for short isotherms in a temperature program
Specifica
Specifica
0.8 mm
Optima™ 1
GC Capillary Column
0.53 mm
G1, G2, G38
1 Each