Learn More
Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm OD, Thick Film
Designed for separation of components according to boiling points. Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1 GC Capillary Column, 0.5mm O.D., Thick Film are non-polar phase columns with 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography. Available in a range of lengths and film thicknesses.
297.00€ - 1090.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
Stationary Phase | Optima™ 1 |
Tipo USP | G1, G2, G38 |
Tipo | High Performance GC Capillary Column |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10760375
|
Macherey-Nagel™
726931.50 |
50 m | 5 μm |
1090.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10256901
|
Macherey-Nagel™
726931.25 |
25 m | 5 μm |
646.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10505391
|
Macherey-Nagel™
726931.10 |
10 m | 5 μm |
297.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10296611
|
Macherey-Nagel™
726805.25 |
25 m | 3 μm |
646.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10327931
|
Macherey-Nagel™
726805.30 |
30 m | 3 μm |
646.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
10468981
|
Macherey-Nagel™
726805.50 |
50 m | 3 μm |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Nonpolar phase composed of 100% dimethylpolysiloxane for use in gas chromatography.
- Thick film columns are especially recommended for solvent analysis
- Similar phases: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Each column is individually tested and supplied with test certificate
- Maximum temperatures: 300°C for isothermal operation, 320°C for short isotherms in a temperature program
Specifica
0.5 mm | |
Optima™ 1 | |
High Performance GC Capillary Column | |
300°C to 320°C |
0.32 mm | |
G1, G2, G38 | |
Separation of Components According to Boiling Points Analysis | |
1 Each |