Learn More
Hellma™ Micro celle in vetro ottico
105.00€ - 145.00€
Specifica
Tipo | Cella micro |
---|---|
Materiale | Vetro ottico |
Materiale chiusura | PTFE |
Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10673711
|
Hellma™
6030-50-10 |
17.5 mL |
145.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10343841
|
Hellma™
6030-20-10 |
7 mL |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
Cella micro | |
PTFE | |
1 ciascuno | |
45 mm |
Vetro ottico | |
9.5 mm | |
360 - 2500 nm | |
12.5 mm |