Learn More
Hellma™ Celle micro per assorbimento in vetro ottico
Designed to hold samples for spectroscopic experiments and optical analysis. Hellma™ Special Optical Glass Precision Micro Cell Cuvettes are manufactured from SCHOTT™ type UK 5 glass, which is made from exceptionally pure raw materials, which gives an improved transmission in the near ultraviolet range.
306.00€
Specifica
Tipo | Macrocelle di assorbimento |
---|---|
Materiale | Vetro ottico |
Larghezza (sistema metrico) interno | 9.5 mm |
Wavelength Range | Da 360 a 2500 nm |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10437641
|
Hellma™
100-100-20 |
35000 μL |
306.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Transmission of more than 80% over a spectral range of between 320 and 2500nm
- For photometry and colorimetry measurements
Specifica
Macrocelle di assorbimento | |
9.5 mm | |
45 mm |
Vetro ottico | |
Da 360 a 2500 nm | |
12.5 mm |