Learn More
Hellma™ Celle macro per assorbimento in vetro ottico a elevata precisione con tappo in PTFE
Marca: Hellma™ 100-5-20
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Macro Absorption Cell | |
Optical Glass | |
9.5mm | |
320 to 2500 nm | |
12.5 mm |
1750 μL | |
PTFE | |
5 mm | |
45 mm | |
Photometric and Colorimetric Measurements |