Learn More
Thermo Scientific™ Open Top Screw Caps for Sample Storage Vials
Open Top Screw Caps for Sample Storage Vials
Marca: Thermo Scientific™ B7807-15
8.75 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Open Top Screw Caps for Sample Storage Vials
Specifica
Nero | |
Polypropylene | |
100 |
Open top 15-425 Screw Cap | |
Screw Cap (Open-Top) | |
15 mm |