Learn More
Berkshire™ Open-Cell Foam Lab-Tips™ Swabs
General-purpose swab for cleaning small and confined areas
Marca:  Berkshire™ LT000125.10
Codice prodotto. 12897153
Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Descrizione
Descrizione
  • Polyurethane foam over rigid core
  • 100 ppi open-cell foam
  • Thermally bonded head
  • Low particles, fibers, ions and extractables, no contaminating adhesives
  • Good chemical resistance
  • Good sorbency and excellent solvent hold
  • Laundered and packaged in cleanroom
Specifica
Specifica
ISO Class 4
5 in.
Swab
127mm
125 mm
Rectangular
0.5 in.
13 mm
0.5 in.
Polyurethane Foam
0.5 in.
For cleaning small and confined areas, good chemical resistance, sorbency and excellent solvent hold
12.7mm
4.9 in.
Polyurethane Foam
9 mm
Rigid
13 mm