Learn More
Memmert™ ONE™ Oil Baths
Protect laboratory and samples, even at high temperatures. Memmert™ ONE™ Oil Baths offers multiple temperature protection through corrosion-resistant stainless steel and precise electronics.
Marca:  Memmert™ ONE14
Codice prodotto. 10642664
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A range of test tube racks, baskets and other accessories is available, please contact Customer Service.
  • Fuzzy supported PID microprocessor controller
  • Digital display
  • 2 x PT100 sensors
  • Calibration facility on controller
  • Audio and visual alarm
  • Over-temperature protection
Specifica
Specifica
Fuzzy-supported PID-microprocessor controller
CE, VDE, GS
For mining, food and beverage, temperature control
ONE 14
±0.1°C
350 mm
290 mm
140 mm
19 kg
230 V
50/60 Hz
14 L
Digital LED
Stainless Steel
200°C
578 mm
436 mm
238 mm
350 mm
15 kg
1.8 w