Learn More
Diba Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
Select from fixed or adjustable Omnifit™ Replacement Endpieces for EZ SolventPlus™ Columns
dietro preventivo
Specifica
Tipo | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns |
Materiale | PTFE |
Codice del prodotto | Marca | Con tappo | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Con tappo | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15805314
![]() |
Diba
006ESAE-06 |
Adjustable | 6.6 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15815314
![]() |
Diba
006ESAE-10 |
Adjustable | 10 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15825314
![]() |
Diba
006ESAE-15 |
Adjustable | 15 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15835314
![]() |
Diba
006ESAE-25 |
Adjustable | 25 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15845314
![]() |
Diba
006ESAE-35 |
Adjustable | 35 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15855314
![]() |
Diba
006ESAE-50 |
Adjustable | 50 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15865314
![]() |
Diba
006ESFE-06 |
Fixed | 6.6 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15875314
![]() |
Diba
006ESFE-10 |
Fixed | 10 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15885314
![]() |
Diba
006ESFE-15 |
Fixed | 15 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15895314
![]() |
Diba
006ESFE-25 |
Fixed | 25 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15805324
![]() |
Diba
006ESFE-35 |
Fixed | 35 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
15815324
![]() |
Diba
006ESFE-50 |
Fixed | 50 mm |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | ||||
Specifica
Liquid Chromatography Column | |
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Columns | |
PTFE |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.