Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with Two Fixed Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Marca: Diba 006EZS-35-25-FF
Descrizione
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
4 to 40°C | |
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
250 mm | |
40°C |
35 mm | |
150 psi | |
211.7 mL | |
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.