Learn More
Diba Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ SolventPlus™ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces feature PTFE, borosilicate glass, and Chemraz™ wetted materials for exceptional chemical resistance
dietro preventivo
Specifica
Tipo | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 4 to 40°C |
Dimensione del poro | 10 and 30 μm |
Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ |
Temperatura max | 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15805444
![]() |
Diba
006EZS-10-15-AF |
150 mm | 10 mm | 3.1 to 9.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15805474
![]() |
Diba
006EZS-15-50-AF |
500 mm | 15 mm | 68.9 to 83.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15805504
![]() |
Diba
006EZS-35-40-AF |
400 mm | 35 mm | 279.0 to 356.0 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15815434
![]() |
Diba
006EZS-06-33-AF |
330 mm | 6.6 mm | 7.5 to 10.3 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15815464
![]() |
Diba
006EZS-15-25-AF |
250 mm | 15 mm | 24.7 to 38.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15815494
![]() |
Diba
006EZS-35-15-AF |
150 mm | 35 mm | 38.5 to 115.5 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15825424
![]() |
Diba
006EZS-06-10-AF |
100 mm | 6.6 mm | 0.1 to 2.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15825454
![]() |
Diba
006EZS-10-50-AF |
500 mm | 10 mm | 30.6 to 36.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15825484
![]() |
Diba
006EZS-25-33-AF |
330 mm | 25 mm | 108.0 to 147.3 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15825514
![]() |
Diba
006EZS-50-50-AF |
500 mm | 50 mm | 781.2 to 941.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15835444
![]() |
Diba
006EZS-10-25-AF |
250 mm | 10 mm | 11.0 to 17.3 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15835474
![]() |
Diba
006EZS-25-10-AF |
100 mm | 25 mm | 1.2 to 34.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15835504
![]() |
Diba
006EZS-50-25-AF |
250 mm | 50 mm | 280.4 to 440.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15845434
![]() |
Diba
006EZS-06-40-AF |
400 mm | 6.6 mm | 9.9 to 12.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15845464
![]() |
Diba
006EZS-15-33-AF |
330 mm | 15 mm | 38.9 to 53.0 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15845494
![]() |
Diba
006EZS-35-25-AF |
250 mm | 35 mm | 134.7 to 211.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15865444
![]() |
Diba
006EZS-10-33-AF |
330 mm | 10 mm | 17.3 to 23.6 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15865474
![]() |
Diba
006EZS-25-15-AF |
150 mm | 25 mm | 19.6 to 58.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15865504
![]() |
Diba
006EZS-50-33-AF |
330 mm | 50 mm | 440.7 to 600.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15875434
![]() |
Diba
006EZS-10-10-AF |
100 mm | 10 mm | 0.2 to 5.5 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15875464
![]() |
Diba
006EZS-15-40-AF |
400 mm | 15 mm | 51.2 to 65.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15875494
![]() |
Diba
006EZS-35-33-AF |
330 mm | 35 mm | 211.7 to 288.6 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15885424
![]() |
Diba
006EZS-06-25-AF |
250 mm | 6.6 mm | 4.8 to 7.5 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15885454
![]() |
Diba
006EZS-15-15-AF |
150 mm | 15 mm | 7.1 to 21.2 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15885484
![]() |
Diba
006EZS-25-50-AF |
500 mm | 25 mm | 191.4 to 230.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15855424
![]() |
Diba
006EZS-06-15-AF |
150 mm | 6.6 mm | 1.4 to 4.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15855454
![]() |
Diba
006EZS-15-10-AF |
100 mm | 15 mm | 0.4 to 12.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15855484
![]() |
Diba
006EZS-25-40-AF |
400 mm | 25 mm | 142.4 to 181.6 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15895414
![]() |
Diba
006EZS-06-05-AF |
50 mm | 6.6 mm | 0.1 to 0.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15895444
![]() |
Diba
006EZS-10-40-AF |
400 mm | 10 mm | 22.8 to 29.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15895474
![]() |
Diba
006EZS-25-25-AF |
250 mm | 25 mm | 68.7 to 108.0 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15895504
![]() |
Diba
006EZS-50-40-AF |
400 mm | 50 mm | 580.9 to 741.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
Description
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Ergonomically designed adjustable endpiece offers quick and easy height adjustment
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifications
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
40°C |
4 to 40°C | |
Borosilicate Glass, PTFE, Chemraz™ | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF ETFE fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits) and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.