Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with Two Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
dietro preventivo
Specifica
Tipo Liquid Chromatography Column
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 4 to 40°C
Dimensione del poro 10 and 30 μm
Materiale Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Temperatura max 40°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 29
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Capacità della colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) interno Capacità della colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
15825324
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-06-05-AA
50 mm 6.6 mm 0.1 to 0.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15845334
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-06-33-AA
330 mm 6.6 mm 4.8 to 10.3 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15875334
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-06-40-AA
400 mm 6.6 mm 7.2 to 12.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15805344
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-10-10-AA
100 mm 10 mm 0.2 to 5.5 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15835344
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-10-15-AA
150 mm 10 mm 0.2 to 9.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15865344
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-10-25-AA
250 mm 10 mm 4.7 to 17.3 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15895344
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-10-33-AA
330 mm 10 mm 11 to 23.6 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15825354
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-10-40-AA
400 mm 10 mm 16.5 to 29.1 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15855354
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-10-50-AA
500 mm 10 mm 24.3 to 36.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15885354
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-15-10-AA
100 mm 15 mm 0.4 to 12.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15815364
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-15-15-AA
150 mm 15 mm 0.4 to 21.2 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15845364
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-15-25-AA
250 mm 15 mm 10.6 to 38.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15875364
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-15-33-AA
330 mm 15 mm 24.7 to 53.0 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15805374
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-15-40-AA
400 mm 15 mm 37.1 to 65.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15835374
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-15-50-AA
500 mm 15 mm 54.8 to 83.1 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15865374
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-25-10-AA
100 mm 25 mm 1.2 to 34.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15895374
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-25-15-AA
150 mm 25 mm 1.2 to 58.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15825384
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-25-25-AA
250 mm 25 mm 29.5 to 108.0 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15855384
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-25-33-AA
330 mm 25 mm 68.7 to 147.3 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15885384
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-25-40-AA
400 mm 25 mm 103.1 to 181.6 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15815394
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-25-50-AA
500 mm 25 mm 152.2 to 230.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15845394
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-35-15-AA
150 mm 35 mm 2.3 to 115.5 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15875394
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-35-25-AA
250 mm 35 mm 57.7 to 211.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15805404
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-35-33-AA
330 mm 35 mm 134.7 to 288.6 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15835404
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-35-40-AA
400 mm 35 mm 202.0 to 356.0 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15865404
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-50-25-AA
250 mm 50 mm 120.2 to 440.7 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15895404
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-50-33-AA
330 mm 50 mm 280.4 to 600.9 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15825414
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-50-40-AA
400 mm 50 mm 420.6 to 741.1 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
15855414
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Diba
006EZ-50-50-AA
500 mm 50 mm 620.9 to 941.4 mL
dietro preventivo
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
N/A
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Descrizione
Descrizione
  • PEEK™ column threads offer outstanding durability
  • Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
  • Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
  • Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Specifica
Liquid Chromatography Column
10 and 30 μm
40°C
4 to 40°C
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting.
Documenti
Product Certifications
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.