Learn More
Diba Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces
Omnifit™ EZ Chromatography Columns with One Fixed and One Adjustable Endpieces are ergonomically designed endpieces provide simple and quick height adjustment
dietro preventivo
Specifica
Tipo | Liquid Chromatography Column |
---|---|
Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 4 to 40°C |
Dimensione del poro | 10 and 30 μm |
Materiale | Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM |
Temperatura max | 40°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Capacità della colonna | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15835324
![]() |
Diba
006EZ-06-05-AF |
50 mm | 6.6 mm | 0.1 to 0.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15865324
![]() |
Diba
006EZ-06-10-AF |
100 mm | 6.6 mm | 0.1 to 2.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15895324
![]() |
Diba
006EZ-06-15-AF |
150 mm | 6.6 mm | 1.4 to 4.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15825334
![]() |
Diba
006EZ-06-25-AF |
250 mm | 6.6 mm | 4.8 to 7.5 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15855334
![]() |
Diba
006EZ-06-33-AF |
330 mm | 6.6 mm | 7.5 to 10.3 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15885334
![]() |
Diba
006EZ-06-40-AF |
400 mm | 6.6 mm | 9.9 to 12.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15815344
![]() |
Diba
006EZ-10-10-AF |
100 mm | 10 mm | 0.2 to 5.5 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15845344
![]() |
Diba
006EZ-10-15-AF |
150 mm | 10 mm | 3.1 to 9.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15875344
![]() |
Diba
006EZ-10-25-AF |
250 mm | 10 mm | 11.0 to 17.3 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15805354
![]() |
Diba
006EZ-10-33-AF |
330 mm | 10 mm | 17.3 to 23.6 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15835354
![]() |
Diba
006EZ-10-40-AF |
400 mm | 10 mm | 22.8 to 29.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15865354
![]() |
Diba
006EZ-10-50-AF |
500 mm | 10 mm | 30.6 to 36.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15895354
![]() |
Diba
006EZ-15-10-AF |
100 mm | 15 mm | 0.4 to 12.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15825364
![]() |
Diba
006EZ-15-15-AF |
150 mm | 15 mm | 7.1 to 21.2 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15855364
![]() |
Diba
006EZ-15-25-AF |
250 mm | 15 mm | 24.7 to 38.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15885364
![]() |
Diba
006EZ-15-33-AF |
330 mm | 15 mm | 38.9 to 53.0 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15815374
![]() |
Diba
006EZ-15-40-AF |
400 mm | 15 mm | 51.2 to 65.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15845374
![]() |
Diba
006EZ-15-50-AF |
500 mm | 15 mm | 68.9 to 83.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15875374
![]() |
Diba
006EZ-25-10-AF |
100 mm | 25 mm | 1.2 to 34.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15805384
![]() |
Diba
006EZ-25-15-AF |
150 mm | 25 mm | 19.6 to 58.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15835384
![]() |
Diba
006EZ-25-25-AF |
250 mm | 25 mm | 68.7 to 108.0 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15865384
![]() |
Diba
006EZ-25-33-AF |
330 mm | 25 mm | 108.0 to 147.3 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15895384
![]() |
Diba
006EZ-25-40-AF |
400 mm | 25 mm | 142.4 to 181.6 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15825394
![]() |
Diba
006EZ-25-50-AF |
500 mm | 25 mm | 191.4 to 230.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15855394
![]() |
Diba
006EZ-35-15-AF |
150 mm | 35 mm | 38.5 to 115.5 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15885394
![]() |
Diba
006EZ-35-25-AF |
250 mm | 35 mm | 134.7 to 211.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15815404
![]() |
Diba
006EZ-35-33-AF |
330 mm | 35 mm | 211.7 to 288.6 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15845404
![]() |
Diba
006EZ-35-40-AF |
400 mm | 35 mm | 279.0 to 356.0 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15875404
![]() |
Diba
006EZ-50-25-AF |
250 mm | 50 mm | 280.4 to 440.7 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15805414
![]() |
Diba
006EZ-50-33-AF |
330 mm | 50 mm | 440.7 to 600.9 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15835414
![]() |
Diba
006EZ-50-40-AF |
400 mm | 50 mm | 580.9 to 741.1 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
15865414
![]() |
Diba
006EZ-50-50-AF |
500 mm | 50 mm | 781.2 to 941.4 mL |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
Descrizione
- PEEK™ column threads offer outstanding durability
- Precision borosilicate glass columns provide inertness, visibility, and performance
- Superior frit placement adds bed support and even distribution of sample flow
- Reusable columns let you pack your own media specific to your application
Specifica
Liquid Chromatography Column | |
10 and 30 μm | |
40°C |
4 to 40°C | |
Borosilicate Glass, PTFE, Polyethylene, FKM/FPM | |
Two (0.5 m and 2 m L) 1/16 in. OD PTFE tubing assembly with 1/4-28 UNF PP fitting at one end, a frit kit (contains two each of 10 μm PE, 10 μm PTFE, and 30 μm PTFE frits), and a Click-N-Seal™ 10-32 PEEK conical port fitting. |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.