Learn More
Cytiva Omega Membrane Discs
Omega Membrane Discs with high performance and stability for users of conventional, non-disposable stirred cells.
347.00€ - 472.00€
Specifica
Materiale (membrana) | PES |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
N. per confezione | 12/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | MWCO | Diametro (sistema metrico) membrana | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17154811
|
Cytiva
OM010043 |
10 kDa | 43 mm |
347.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17184811
|
Cytiva
OM030043 |
30 kDa | 43 mm |
347.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17174811
|
Cytiva
OM010076 |
10 kDa | 76 mm |
462.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 05-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17134811
|
Cytiva
OM005043 |
5 kDa | 43 mm |
387.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
17104821
|
Cytiva
OM030076 |
30 kDa | 76 mm |
462.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17144811
|
Cytiva
OM005076 |
5 kDa | 76 mm |
462.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17194811
|
Cytiva
OM030062 |
30 kDa | 62 mm |
472.00€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114811
|
Cytiva
OM001043 |
1 kDa | 43 mm |
395.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17124811
|
Cytiva
OM001076 |
1 kDa | 76 mm |
462.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17164811
|
Cytiva
OM010062 |
10 kDa | 62 mm |
424.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17114821
|
Cytiva
OM100043 |
100 kDa | 43 mm |
382.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-11-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Beschrijving
- Polyethersulfone membrane provides higher flow rates and lower protein binding than competitive regenerated cellulose
- Lower processing times and the highest possible recoveries
- Discs can be washed and reused
- Replacement membranes for other stirred cell systems concentration, fractionation, purification, buffer exchange, or desalting of protein, cell broths, and other biomolecules
- For research use only
Specificatie
PES | |
Non-sterile | |
12/Pk. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.