Learn More
Oleyl alcohol, ca. 60%, technical
Codice prodotto. 10360114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-28-2
Formula molecolare C18H36O
Molecular Weight (g/mol) 268.49
Numero MDL MFCD00002993
InChI Key ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Sinonimo oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
IUPAC Name (9Z)-octadec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico Oleyl alcohol
Punto di fusione 5.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8400g/mL
Punti di ebollizione 207.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 170°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 60% Typical (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.4640
Quantità 2.5 L
Beilstein 01, 453
Indice di Merck 15, 6924
Gravità specifica 0.84
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Peso formulazione 268.47
Percent Purity ca. 60%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Oleyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.