Learn More
Ohaus™ OIML F1 Weight Set, NVLAP Certificate
Supplied with a NVLAP Accredited Certificate and Adjusted to Meet or Exceed OIML F1 Tolerances
417.00€ - 2720.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | NVLAP Accredited Certificate |
---|---|
Include | Protective Case |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16622482
|
Ohaus™
80780435 |
500 mg to 1 mg |
417.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16632482
|
Ohaus™
80780437 |
50 g to 1 mg |
873.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16642482
|
Ohaus™
80780438 |
50 g to 1 g |
498.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16652482
|
Ohaus™
80780439 |
100 g to 1 mg |
944.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16662482
|
Ohaus™
80780440 |
100 g to 1 g |
575.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16672482
|
Ohaus™
80780441 |
2 x 200 g to 1 mg |
1130.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16682482
|
Ohaus™
80780442 |
2 x 200 g to 1 g |
728.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16692482
|
Ohaus™
80780445 |
500 g to 1 mg |
1235.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16602492
|
Ohaus™
80780446 |
500 g to 1 g |
861.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16612492
|
Ohaus™
80780447 |
1 kg to 1 mg |
1685.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16622492
|
Ohaus™
80780448 |
1 kg to 1 g |
1510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16632492
|
Ohaus™
80780449 |
2 x 2 kg to 1 mg |
2270.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16642492
|
Ohaus™
80780450 |
2 x 2 kg to 1 g |
2175.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16652492
|
Ohaus™
80780453 |
5 kg to 1 mg |
2720.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16662492
|
Ohaus™
80780454 |
5 kg to 1 g |
2585.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Weight Sets in masses ranging from 1 gram to 1 kilogram are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
- NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish which allows scratches and foreign matters on the weight to be easily seen allowing for stability and longevity
Specifications
NVLAP Accredited Certificate | |
Protective Case |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.