Learn More
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Weight Set without Certificate
Includes the same features and properties as the individual weights of this series, along with the corresponding maximum permissible errors. Sartorius™ OIML Class M1 Weight Set without Certificate is supplied with gloves, tweezers and brush in a high-quality plastic case
156.00€ - 1090.00€
Specifica
Product Type | Proof Line Weight Set |
---|---|
Classificazione | OIML Class M1 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Materiale | Densità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Materiale | Densità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11303364
|
Sartorius™
YCS01-255-AC-00 |
1 mg to 500 mg | Aluminum (1 to 5 mg), Nickel Silver (10 to 500 mg) | 2,950 kg/m3 (1 to 5mg), 8,600 kg/m3 (10mg to 500mg) |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11363374
|
Sartorius™
YCS31-615-AC-00 |
1 g to 1 kg | Stainless Steel | 7,850 kg/m3 |
495.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11343384
|
Sartorius™
YCS31-655-AC-00 |
1 g to 5 kg | Stainless Steel | 7,850 kg/m3 |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Descrizione
Values 1 to 5mg:
Aluminum leaf weights with density of 2,650 kg/m3
Values of 10 to 500mg:
Nickel silver construction with density of 8,600 kg/m3.
Values of 1g and higher:
Polished, special stainless steel knob weights with density of 7,950kg/m3
- Highly corrosion resistant
- Non-magnetizable
- Tolerances comply with OIML R111-1
- Includes sturdy plastic carry case
Specifica
Proof Line Weight Set | |
OIML Class M1 |