Learn More
Sartorius™ OIML Class M1 Proof Line Weight Set with Dakks Certificate
Includes the same features and properties as the individual weights of this series, along with the corresponding maximum permissible errors. Sartorius™ OIML Class M1 Weight Set with DAkkS Certificate is supplied with gloves, tweezers and brush in high-quality plastic case
368.00€ - 1355.00€
Specifica
Product Type | Proof Line Weight Set |
---|---|
Certificazione/Conformità | DAkkS calibration |
Classificazione | OIML Class M1 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11313364
|
Sartorius™
YCS01-255-AC-02 |
1 mg to 500 mg | Aluminum (1 to 5 mg), Nickel Silver (10 to 500 mg) |
368.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11373374
|
Sartorius™
YCS31-615-AC-02 |
1 g to 1 kg | Stainless Steel |
723.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11353384
|
Sartorius™
YCS31-655-AC-02 |
1 g to 5 kg | Stainless Steel |
1355.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Values 1 to 5mg:
Aluminum leaf weights with density of 2,650 kg/m3
Values of 10 to 500mg:
Nickel silver construction with density of 8,600 kg/m3.
Values of 1g and higher:
Polished, special stainless steel knob weights with density of 7,950kg/m3
- Highly corrosion resistant
- Non-magnetizable
- Tolerances comply with OIML R111-1
- Includes sturdy plastic carry case
- DAkkS Certified
Specifica
Proof Line Weight Set | |
DAkkS calibration | |
OIML Class M1 |