Learn More
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight without Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight without Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
Marca:  Sartorius™ YCW324-AC-00
41.60 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11303394
  • 42.65€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-magnetizable
  • Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
  • Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
  • Complies with OIML R111-1 International Recommentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Proof Line Weight
Special Stainless Steel
2 g
OIML Class F2
7,950kg/m3
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Sartorius™ OIML Class F2 Proof Line Knob Weight without Certificate > Mass: 2g