Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Weight Set without Certificate
Includes the same features and properties as the individual weights of this series, along with the corresponding maximum permissible errors. Sartorius™ OIML Class E2 Weight Set with DAkkS Certificate is supplied with gloves, tweezers and brush in high-quality plastic case
dietro preventivo - 1385.00€
Specifica
Product Type | Proof Line Weight Set |
---|---|
Classificazione | OIML Class E2 |
Codice del prodotto | Marca | Massa | Densità | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Massa | Densità | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11323364
|
Sartorius™
YCS011-252-AC-00 |
1 mg to 500 mg | 2,950 kg/m3 (1 to 5mg), 8,600 kg/m3 (10mg to 500mg) | Aluminum (1 to 5 mg), Nickel Silver (10 to 500 mg) |
549.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11323354
|
Sartorius™
YCS31-512-AC-00 |
1 g to 100 g | 7,950 kg/m3 | Special Stainless Steel |
1160.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11383364
|
Sartorius™
YCS31-522-AC-00 |
1 g to 200 g | 7,950 kg/m3 | Special Stainless Steel |
1385.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
11303374
|
Sartorius™
YCS31-612-AC-00 |
1 g to 1 kg | 7,950 kg/m3 | Special Stainless Steel |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
11383374
|
Sartorius™
YCS31-652-AC-00 |
1 g to 5 kg | 7,950 kg/m3 | Special Stainless Steel |
dietro preventivo
Pezzo |
N/A | |||
Descrizione
Values 1 to 5mg:
Aluminum leaf weights with density of 2,650 kg/m3
Values of 10 to 500mg:
Nickel silver construction with density of 8,600 kg/m3.
Values of 1g and higher:
Polished, special stainless steel knob weights with density of 7,950kg/m3
- Highly corrosion resistant
- Non-magnetizable
- Tolerances comply with OIML R111-1
- Includes sturdy plastic carry case
Specifica
Proof Line Weight Set | |
OIML Class E2 |