Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Leaf Weight without Certificate
Constructed from non-magnetizable aluminum or nickel silver. Sartorius™ OIML Class E2 Leaf Weight without Certificate is higly resistant to corrosion.
Marca:  Sartorius™ YCW1221-AC-00
48.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11383334
  • 50.15€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Milligram weights are provided as leaf weights
  • With nominal mass values ranging from 1mg to 5mg are made of aluminum has density of 2,650 kg/m3
  • Weights with nominal values of 10mg to 500mg are made of nickel silver has density of 8,600 kg/m3
  • Tolerances comply with OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Proof Line Weight
Nickel Silver
20 mg
OIML Class E2
8,600kg/m3
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Leaf Weight without Certificate > Mass: 20mg