Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Leaf Weight without Certificate
Constructed from non-magnetizable aluminum or nickel silver. Sartorius™ OIML Class E2 Leaf Weight without Certificate is higly resistant to corrosion.
Marca:  Sartorius™ YCW0521-AC-00
48.90 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11363334
  • 50.15€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 14-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descripción
Descripción
  • Milligram weights are provided as leaf weights
  • With nominal mass values ranging from 1mg to 5mg are made of aluminum has density of 2,650 kg/m3
  • Weights with nominal values of 10mg to 500mg are made of nickel silver has density of 8,600 kg/m3
  • Tolerances comply with OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Proof Line Weight
Aluminum
5 mg
OIML Class E2
2,650kg/m3
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado