Learn More
Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate
Polished non-magnetizable calibration weights. Sartorius™ OIML Class E2 Proof Line Knob Weight with DAkkS Certificate is constructed of special steel and supplied in a plastic case.
Marca:  Sartorius™ YCW352-AC-02
181.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11323314
  • 186.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Non-magnetizable
  • Supplied in a high-quality plastic case (unless otherwise specified) suitable for use in cleanrooms
  • Special Stainless steel construction with a density of 7,950 kg/m3
  • Complies with OIML R111-1 International Recommentation
  • DAkkS Certified
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Proof Line Knob Weight
OIML Class E2
7,950kg/m3
DAkkS calibration certificate
Special Stainless Steel
5 g