Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oil Red O, Biological Stain
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
42.50€ - 89.15€
Identificatori chimici
CAS | 1320-06-5 |
---|---|
Formula molecolare | C26H24N4O |
Molecular Weight (g/mol) | 408.51 |
Numero MDL | MFCD00003898 |
InChI Key | HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N |
Sinonimo | C.I. 26125, Solvent Red 27 |
PubChem CID | 6046885 |
SMILES | CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15244664
|
Thermo Scientific Chemicals
189400250 |
25 g |
42.50€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15254664
|
Thermo Scientific Chemicals
189401000 |
100 g |
89.15€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
1320-06-5 | |
408.51 | |
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N | |
6046885 |
C26H24N4O | |
MFCD00003898 | |
C.I. 26125, Solvent Red 27 | |
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C |
Specifica
Oil Red O | |
C26H24N4O | |
C.I. 26125, Solvent Red 27 | |
CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C | |
408.51 | |
408.5 |
1320-06-5 | |
MFCD00003898 | |
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N | |
(1Z)-1-[[4-[(2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-2,5-dimethylphenyl]hydrazinylidene]naphthalen-2-one | |
6046885 |